Learn More
Terumo™ Siringa concentrica Luer-Lock in tre parti
Terumo™ Eccentric Luer-Lock Three-Part Syringes are easy to use with their smooth plunger action and have clear barrels to allow quick recognition of air bubbles for more accurate dosing. With easy to read markings, you can be confident you are delivering the intended dose every time.
Marca:  Terumo™ 1SS02LE1
Codice prodotto. 11793313
  • 56.95€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Silicone coated barrel for a smooth plunger action
  • Clear barrel to allow quick recognition of air bubbles
  • Easy to read markings
  • Latex free
  • Sterile and packed in individually wrapped tamper peel packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Graduazione serigrafata
2.5 ml
Polypropylene
No Needle Included
Siringa attacco centrico Luer Lock a 3 parti
Confezione da 100
Luer Lock centrico
Titolo del prodotto
Terumo™ Siringa concentrica Luer-Lock in tre parti > Volume: 2.5 mL