Learn More
Cole-Parmer™ Contenitore di conservazione per elettrodi
Keeps electrodes in working order with these electrode saver bottles. Cole Parmer™ Electrode Saver Bottles protect electrodes against bumps, spills and drying out. Accepts electrodes up to 13mm in diameter.
16.10€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Electrodes |
---|---|
Tipo | Bottiglia di conservazione elettrodi |
Da utilizzare con (applicazione) | Proteggono gli elettrodi da urti, sversamenti ed essiccazione |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11795209
|
Cole-Parmer™
05990-99 |
50 mL |
16.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Description
Keeps electrodes in working order with these electrode saver bottles. Cole ParmerTM Electrode Saver Bottles protect electrodes against bumps, spills and drying out. Accepts electrodes up to 13mm in diameter.
- Large bottle includes one solid cap to reduce evaporation of storage solution and one O-ring cap for use with electrodes
- Small bottle includes one O-ring cap and is a cost-effective option when storage solution is discarded and not regularly re-used
Specifications
Electrodes | |
Bottiglia di conservazione elettrodi | |
Proteggono gli elettrodi da urti, sversamenti ed essiccazione |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.