Learn More
Bibby Scientific™ Elemento riscaldante per EM/EME Electrothermal™
Bibby Scientific Electrothermal Heating Element for EM/EME, Capacity: 250 mL, For Use With: 14314 EM Series Heating Mantles, Voltage: 230 V, Frequency: 50/60 Hz
304.00€ - 815.00€
Specifica
Tensione | 230 V |
---|---|
Product Type | Heating Element |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11738412
|
Bibby Scientific™
03012-55 |
1000 mL |
605.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11748412
|
Bibby Scientific™
10086-37 |
2000 mL |
815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11768412
|
Bibby Scientific™
03012-85 |
5000 mL |
615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11728412
|
Bibby Scientific™
03012-45 |
500 mL |
304.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Bibby Scientific Electrothermal Heating Element for EM/EME, Capacity: 250 mL, For Use With: 14314 EM Series Heating Mantles, Voltage: 230 V, Frequency: 50/60 Hz
Specifica
230 V | |
Heating Element | |
50/60 Hz |
Titolo del prodotto
Bibby Scientific™ Elemento riscaldante per EM/EME Electrothermal™