Learn More
Cole-Parmer™ Mantello elettrico controllato serie EM
Include un regolatore di energia incorporato con spie di alimentazione e funzionamento del riscaldatore. Il mantello elettrico controllato Electrothermal™ serie EM è dotato di una schermatura con messa a terra e fusibili doppi, per una maggiore sicurezza. I prodotti con maggiore capacità sono dotati di più elementi riscaldanti, per ottenere un trasferimento di calore più uniforme e diretto.
Marca:  Cole-Parmer™ 36002-26
Codice prodotto. 11542674
  • 985.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EM Series Controlled Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
  • Chemical resistant polypropylene housing is ''safe to the touch.''
  • Quickly and safely heat round-bottom flasks to 450°C (842°F).
  • These simple-to-use heating mantles feature a built-in power controller with dial markings from 1 to 10 for repeatability.
  • An amber-colored ''heater on'' light and a clear-colored ''power on'' light indicate when the heating mantle is in use.
  • The replaceable coiled heating element suspended within a thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer and support.
  • Unique ventilation slots and ceramic fiber insulation keep the chemical-resistant polypropylene exterior cool even while in use.
  • A safety earth (ground) screen and double fuses provide added safety.
Specifica
Specifica
Polypropylene Outer Case
3000 mL
7.5 in.
400 mm
Polypropylene
500 W
9.8 in.
450°C
842°F
3000 mL (101.4 oz.)
400 x 350 x 190 mm
190 mm
230 V
UK and EU plug
2.58 kg
250 mm
101.4 oz.
50/60 Hz
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Mantello elettrico controllato serie EM > HM-200 Series Heating Mantle; Max Flask Size: 3000 mL (101.4 oz.)