Learn More
Cole-Parmer™ Mantello elettrico controllato serie EM
Include un regolatore di energia incorporato con spie di alimentazione e funzionamento del riscaldatore. Il mantello elettrico controllato Electrothermal™ serie EM è dotato di una schermatura con messa a terra e fusibili doppi, per una maggiore sicurezza. I prodotti con maggiore capacità sono dotati di più elementi riscaldanti, per ottenere un trasferimento di calore più uniforme e diretto.
331.00€ - 985.00€
Specifica
Tipo di chiusura | Polypropylene Outer Case |
---|---|
Tensione | 230 V |
Materiale | Polypropylene |
Dettagli alimentazione | UK and EU plug |
Temperatura (sistema metrico) | 450°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11748352
|
Cole-Parmer™
36002-02 |
50 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11758352
|
Cole-Parmer™
36002-06 |
100 mL |
466.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11768352
|
Cole-Parmer™
36002-10 |
250 ml |
510.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11778352
|
Cole-Parmer™
36002-14 |
500mL |
574.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11788352
|
Cole-Parmer™
36002-18 |
1000 mL |
574.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11542674
|
Cole-Parmer™
36002-26 |
3000 mL |
985.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EM Series Controlled Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
- Tutti i mantelli elettrotermici riscaldanti passano attraverso la procedura di inbruciatura in al termine del processo di produzione consentendo un utilizzo immediato perché pronti per l'uso.
- Custodia esterna in polipropilene con resistenza chimica
- Per l'uso con palloni da 50 ml a 5 litri
- Esclusivo sistema di ventilazione che permette di garantire la sicurezza al tatto della struttura esterna
- Temperatura massima elemento 450°C
- Regolatore di energia incorporato
- Il modello EM5000/CE ha 2 circuiti per il riscaldamento a livello superiore e inferiore
- Cartuccia riscaldatore sostituibile isolata
- Spie di alimentazione e funzionamento del riscaldatore
- Schermo con messa a terra e fusibili doppi per la massima sicurezza
- Fornito con staffa per aste di supporto da 1.3 cm di diametro (ma non include le aste di supporto)
Specifica
Polypropylene Outer Case | |
Polypropylene | |
450°C | |
50/60 Hz |
230 V | |
UK and EU plug | |
842°F |