Learn More
Merck Empty Monitor Cassette, 25 mm, Type A
Sample collection and particle analysis
Marca:  Merck M000025A0
Codice prodotto. 10608091
  • 527.00€ / pezzi 50
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Accessory for 3-piece PS monitor, Type A
Order Info
Bulk pack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Environmental Test Kits or Supplies
Female Luer slip, requires tubing adapter XX62 000 05
Sample collection, Particle analysis, Environmental analysis
Polystyrene
EMD Millipore Aerosol Analysis Monitor (25 mm)
Empty Monitor Cassette, 25  mm, Type A
Titolo del prodotto
Merck Empty Monitor Cassette, 25 mm, Type A > Empty Monitor Cassette, 25 mm, Type A