Learn More
Merck Vetrini Millicell™ EZ
Culture, fix, stain, and view cells all in one device
273.00€ - 1420.00€
Specifica
Tipo | EZ Slide |
---|---|
Colore | Trasparente |
Materiale del pozzetto | Polipropilene |
Materiale del coperchio | Polistirene |
Materiale | Vetro |
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11765254
|
Merck
PEZGS0816 |
0.7 cm2/pozzetto | Da 0.2 a 0.7 ml/pozzetto | 8 |
273.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11755254
|
Merck
PEZGS0416 |
1.7 cm2/pozzetto | Da 0.5 a 1.7 ml/pozzetto | 4 |
273.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11795254
|
Merck
PEZGS0496 |
1.7 cm2/well | 0.5 to 1.7 mL/Well | 4 |
1360.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11705264
|
Merck
PEZGS0896 |
0.7 cm2/well | 0.2 to 0.7 mL/Well | 8 |
1420.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- I pozzetti in polipropilene sono resistenti alla maggior parte dei fissativi — le cellule possono essere fissate e colorate con i pozzetti ancora collegati
- Linguette frangibili per rimuovere il pozzetto con facilità — non sono necessari utensili per rimuovere i pozzetti dal vetrino
- Non servono adesivi per collegare i pozzetti al vetrino
- Niente fuoriuscite dai pozzetti
- Le scanalature sollevate degli angoli del coperchio facilitano l’impilaggio di unità multiple nell’incubatore
- Non citotossici e apirogeni
- Sterili
- Il portavetrini (disponibile separatamente) protegge i vetrini da eventuali danni
Specifica
EZ Slide | |
Polipropilene | |
Vetro | |
Sterile |
Trasparente | |
Polistirene | |
Per un’analisi delle cellule più semplice grazie all’uso di vetrini Millicell EZ SLIDE per la coltivazione, il fissaggio, la colorazione e la visualizzazione nel dispositivo completo per campioni |
Titolo del prodotto
Merck Vetrini Millicell™ EZ