Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances
GREENER_CHOICE
Over 38 different models offer various benefits such as real-time level support, integrated protection systems, CalAuditTrail, a graphic touch display, and 13 built-in application programs
1845.00€ - 4265.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE Certificate, CSA for Canada
Tipo di collegamento D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device
Tipo di display Intuitive Graphic Touch Technology
Materiale Glass, PBT, Stainless Steel
Modello Electronic Precision Balance
Visualizza altre specifiche
Prodotti 31
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Legal for Trade Calibrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Leggibilità Legal for Trade Calibrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
16615653
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA223I-1S
220 g 1 mg Class I Internal
2380.00€
Pezzo
16676243
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA223-1S
220 g 1 mg Class I
2125.00€
Pezzo
16635663
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA323I-1S
320 g 1 mg Class I Internal
2585.00€
Pezzo
16605663
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA323-1S
320 g 1 mg Class I
2330.00€
Pezzo
16645673
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA423I-1S
420 g 1 mg Class I Internal
2780.00€
Pezzo
16615673
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA423-1S
420 g 1 mg Class I
2535.00€
Pezzo
16665683
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA623I-1S
620 g 1 mg Class I Internal
3180.00€
Pezzo
16635683
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA623-1S
620 g 1 mg Class I
2935.00€
Pezzo
16685693
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA822I-1S
820 g 10 mg Class II Internal
2085.00€
Pezzo
16655693
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA822-1S
820 g 10 mg Class II
1845.00€
Pezzo
16602454
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA1203I-1S
1.2 kg 1 mg Class I Internal
4265.00€
Pezzo
16692444
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA1202I-1S
1.2 kg 10 mg Class II Internal
2185.00€
Pezzo
16682444
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA1202-1S
1.2 kg 10 mg Class II
1940.00€
Pezzo
16666243
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA2202I-1S
2.2 kg 10 mg Class II Internal
2380.00€
Pezzo
16672454
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA2202-1S
2.2 kg 10 mg Class II
2125.00€
Pezzo
16662454
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
BCA2201I-1S
2.2 kg 100 mg Class III Internal
2085.00€
Pezzo
16652454
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA2201-1S
2.2 kg 100 mg Class III
1845.00€
Pezzo
16616253
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA3202I-1S
3.2 kg 10 mg Class II Internal
2667.60€
Pezzo
16686243
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA3202-1S
3.2 kg 10 mg Class II
2235.00€
Pezzo
16605673
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA4202I-1S
4.2 kg 10 mg Class II Internal
2615.00€
Pezzo
16656253
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA4202-1S
4.2 kg 10 mg Class II
2330.00€
Pezzo
16685673
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA5201I-1S
5.2 kg 100 mg Class III Internal
2290.00€
Pezzo
16655673
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA5201-1S
5.2 kg 100 mg Class III
2030.00€
Pezzo
16625683
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA6202I-1S
6.2 kg 10 mg Class II Internal
3180.00€
Pezzo
16695673
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA6202-1S
6.2 kg 10 mg Class II
2935.00€
Pezzo
16645693
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA8201I-1S
8.2 kg 100 mg Class III Internal
2415.00€
Pezzo
16615693
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA8201-1S
8.2 kg 100 mg Class III
2125.00€
Pezzo
16672444
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA10201I-1S
10.2 kg 100 mg Class III Internal
3180.00€
Pezzo
16662444
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA10201-1S
10.2 kg 100 mg Class III
2935.00€
Pezzo
16622454
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA12201I-1S
12.2 kg 100 mg Class III Internal
3475.00€
Pezzo
16612454
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Sartorius
BCA12201-1S
12.2 kg 100 mg Class III
3220.00€
Pezzo
Description
Description
  • Entris™ II Advanced balances - Quality, Value, and Consistency
  • Accurate weighing results that can be trusted time after time
  • Simplifies balance leveling with built-in, real-time level support
  • Increases reliability of weighing results by using integrated protection systems
  • Controlled access to balance settings with user management
  • Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
Specifications
Specifications
CE Certificate, CSA for Canada
Intuitive Graphic Touch Technology
Electronic Precision Balance
100/240 V
50/60 Hz
D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device
Glass, PBT, Stainless Steel
Balance
0.2 A
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances