Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
GREENER_CHOICE
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
Marca:  Sartorius™ BCE2202I-1S
1466.27 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16334698
  • 1715.00€ / 1 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
  • Standard di alta qualità progettati in Germania
  • Eccellente ripetibilità con piatto di pesatura rettangolare
  • Protezione da sovraccarico
  • Design robusto per la pesatura fino alla quantità prestabilita
  • Elevata resistenza chimica
  • Realizzato in polibutilene tereftalato (PBT) resistente all'usura, acciaio inox e vetro
  • Previene il rischio di contaminazioni incrociate
  • Design di semplice pulizia
  • Componenti facili da rimuovere
  • Schermatura efficace
  • Riduce al minimo gli errori di pesatura causati da campioni caricati elettrostaticamente utilizzando speciali parti in vetro rivestite, mentre le funzionalità isoCAL (calibrazione interna e regolazione) garantiscono risultati di pesatura accurati
  • Funzionamento conforme a SOP con notifica automatica se la calibrazione non rientra nell'intervallo normale
  • Combina l'intuitiva tecnologia touch con LED resistenti all'usura
  • Praticità plug-and-play
  • Uscita dati per applicazioni di pesatura dinamica
  • Si adatta facilmente alle condizioni ambientali
  • 12 built-in applications
  • Stampa conforme a GLP/GMP
  • Metodi di connettività moderni
  • Protezione tramite password per il funzionamento sicuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CSA number 80000336/CE certificate
2.2 kg
10 mg
PBT, Glass, Stainless Steel
10 mg
Calibrazione interna
219 mm
5.4 kg
Class II
9 Pin USB C
Intuitive Graphic Touch Technology
Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore
Bilance elettroniche con carica dall'alto
0.9 sec.
317 mm
94 mm
±
Internal
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance > Capacity: 2200 g; Readability: 10 mg; Calibration: With Internal Calibration