Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
1090.00€ - 2195.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CSA number 80000336/CE certificate |
---|---|
Tipo di collegamento | 9 Pin USB C |
Tipo di display | Intuitive Graphic Touch Technology |
Include | Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore |
Materiale | PBT, Glass, Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Calibrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16344698
![]() |
Sartorius™
BCE223-1S |
220 g | 1 mg |
1210.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16374698
![]() |
Sartorius™
BCE223I-1S |
220 g | 1 mg | Internal |
1460.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16364708
![]() |
Sartorius™
BCE323-1S |
320 g | 1 mg |
1335.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16394708
![]() |
Sartorius™
BCE323I-1S |
320 g | 1 mg | Internal |
1600.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16344718
![]() |
Sartorius™
BCE423-1S |
420 g | 1 mg |
1470.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16374718
![]() |
Sartorius™
BCE423I-1S |
420 g | 1 mg | Internal |
1715.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16324748
![]() |
Sartorius™
BCE653-1S |
600 g | 1 mg |
1980.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16354748
![]() |
Sartorius™
BCE653I-1S |
600 g | 1 mg | Internal |
2195.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16344738
![]() |
Sartorius™
BCE623-1S |
620 g | 1 mg |
1735.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16374738
![]() |
Sartorius™
BCE623I-1S |
620 g | 1 mg | Internal |
1950.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16304738
![]() |
Sartorius™
BCE622-1S |
620 g | 10 mg |
1090.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16334738
![]() |
Sartorius™
BCE622I-1S |
620 g | 10 mg | Internal |
1325.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16344758
![]() |
Sartorius™
BCE822-1S |
820 g | 10 mg |
1210.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16374758
![]() |
Sartorius™
BCE822I-1S |
820 g | 10 mg | Internal |
1460.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16384678
![]() |
Sartorius™
BCE1202-1S |
1.2 kg | 10 mg |
1335.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16314688
![]() |
Sartorius™
BCE1202I-1S |
1.2 kg | 10 mg | Internal |
1600.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16304698
![]() |
Sartorius™
BCE2202-1S |
2.2 kg | 10 mg |
1470.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16334698
![]() |
Sartorius™
BCE2202I-1S |
2.2 kg | 10 mg | Internal |
1715.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16364688
![]() |
Sartorius™
BCE2201-1S |
2.2 kg | 100 mg |
1210.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16394688
![]() |
Sartorius™
BCE2201I-1S |
2.2 kg | 100 mg | Internal |
1460.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16324708
![]() |
Sartorius™
BCE3202-1S |
3.2 kg | 10 mg |
1610.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16354708
![]() |
Sartorius™
BCE3202I-1S |
3.2 kg | 10 mg | Internal |
1835.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16304718
![]() |
Sartorius™
BCE4202-1S |
4.2 kg | 10 mg |
1735.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16334718
![]() |
Sartorius™
BCE4202I-1S |
4.2 kg | 10 mg | Internal |
1950.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16384718
![]() |
Sartorius™
BCE5201-1S |
5.2 kg | 100 mg |
1335.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16314728
![]() |
Sartorius™
BCE5201I-1S |
5.2 kg | 100 mg | Internal |
1600.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16364728
![]() |
Sartorius™
BCE6202-1S |
6.2 kg | 10 mg |
1980.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16394728
![]() |
Sartorius™
BCE6202I-1S |
6200 g | 10 mg | Internal |
2195.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16324728
![]() |
Sartorius™
BCE6200-1S |
6.2 kg | 1000 mg |
1210.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16354728
![]() |
Sartorius™
BCE6200I-1S |
6.2 kg | 1000 mg | Internal |
1460.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16304758
![]() |
Sartorius™
BCE8201-1S |
8.2 kg | 100 mg |
1470.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16334758
![]() |
Sartorius™
BCE8201I-1S |
8.2 kg | 100 mg | Internal |
1715.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16364748
![]() |
Sartorius™
BCE8200-1S |
8.2 kg | 1000 mg |
1335.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16394748
![]() |
Sartorius™
BCE8200I-1S |
8.2 kg | 1000 mg | Internal |
1600.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
- High quality standards engineered in Germany
- Excellent repeatability with rectangular weighing pan
- Overload protection
- Rugged design weighs up to a pre-set amount
- High chemical resistance
- Crafted from hard-wearing polybutylene terephthalate (PBT), stainless steel and glass
- Prevents cross contamination
- Wipe-clean design
- Easy-to-remove parts
- Effective draft shield
- Minimizes weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts
- Some models are equipped with isoCAL (internal calibration and adjustment) for total assurance of accurate weighing results
- Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range
- Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology
- Plug-and-play convenience
- Data output for dynamic weighing applications
- Easily adapts to your ambient conditions
- 12 built-in applications
- GLP / GMP compliant printout
- Modern connectivity methods
- Password protection for secure operation
Specifica
CSA number 80000336/CE certificate | |
Intuitive Graphic Touch Technology | |
PBT, Glass, Stainless Steel | |
219 mm |
9 Pin USB C | |
Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore | |
Bilance elettroniche con carica dall'alto | |
± |