Learn More
Sartorius Entris™ II Precision Balance, Internal Adjustment
Entris™ II Precision Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
1835.00€ - 2700.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CEU |
---|---|
Tipo di collegamento | RS232, USB C |
Tipo di display | Touchscreen |
Materiale | PBT, Glass, Stainless Steel |
Tipo | Precision Balance |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16354698
|
Sartorius
BCE223I-1CEU |
220 g | 1 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
1950.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16374708
|
Sartorius
BCE323I-1CEU |
320 g | 1 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2075.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16354718
|
Sartorius
BCE423I-1CEU |
420 g | 1 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2195.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16314738
|
Sartorius
BCE622I-1CEU |
620 g | 10 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
1835.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16354738
|
Sartorius
BCE623I-1CEU |
620 g | 1 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2430.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16334748
|
Sartorius
BCE653I-1CEU |
650 g | 1 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2700.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16354758
|
Sartorius
BCE822I-1CEU |
820 g | 10 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
1950.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16394678
|
Sartorius
BCE1202I-1CEU |
1200 g | 10 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2075.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16374688
|
Sartorius
BCE2201I-1CEU |
2200 g | 100 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
1950.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16314698
|
Sartorius
BCE2202I-1CEU |
2200 g | 10 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2195.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16334708
|
Sartorius
BCE3202I-1CEU |
3200 g | 10 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2320.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16314718
|
Sartorius
BCE4202I-1CEU |
4200 g | 10 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2430.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16394718
|
Sartorius
BCE5201I-1CEU |
5200 g | 100 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2075.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16334728
|
Sartorius
BCE6200I-1CEU |
6200 g | 1000 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
1950.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16374748
|
Sartorius
BCE8200I-1CEU |
8200 g | 1000 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2075.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16314758
|
Sartorius
BCE8201I-1CEU |
8200 g | 100 mg | CEU Electronic Toploading Balance |
2195.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- No matter what you're weighing, the new Entris™ II balance is always the right choice.
- Offering unrivalled value and backed by almost 150 years of German engineering expertise, the Entris™ II comes in two product lines, so you can find the balance that meets your specific weighing needs.
- With over 40 models from which to choose, you will surely find a model to meet your basic weighing needs.
Specifica
CEU | |
Touchscreen | |
Precision Balance |
RS232, USB C | |
PBT, Glass, Stainless Steel | |
100 – 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0.2 A |
Titolo del prodotto
Sartorius Entris™ II Precision Balance, Internal Adjustment