Learn More
Memmert™ Entry Port 23 mm for UN30, Custom TBC Back Side
Optional entry port for Memmert Ovens.
Marca:  Memmert™ UN30F6
Codice prodotto. 17590086
  • 195.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Entry port with 23 mm diameter
  • Flap closure
  • Custom position TBC in the back
Specifica
Specifica
UN30 Oven
Entry Port
23 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Titolo del prodotto
Memmert™ Entry Port 23 mm for UN30, Custom TBC Back Side > For Use With: UN30