Learn More
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 18-400 thread, Glass, Clear
45.87 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Constructed from 1st hydrolytic class glass
- Clear
- Flat bottom
Specifica
Clear | |
Glass | |
Storage | |
CleanPack, scatola in polipropilene | |
20 mL | |
75.5 mm | |
ND18 |
23 mm | |
21.2 mL | |
Screw | |
800 μL | |
Fondo piatto | |
100 | |
No |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 18-400 thread, Glass, Clear > 20mL, 75,5mm height