Learn More
Memmert™ Entry Port 38 mm for UN30
Optional entry port for Memmert Ovens.
Marca: Memmert™ UN30F7
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Entry port with 38 mm clear diameter
- Flap and stopper closure
- Custom position TBC in the back
Specifica
UN30 Oven | |
Entry Port | |
38 mm |
Titolo del prodotto
Memmert™ Entry Port 38 mm for UN30 > For Use With: UN30
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto