Learn More
Memmert™ Entry Port Right Centre/Centre
For introducing connections at the side and can be closed by flap
138.00€ - 240.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17110275
|
Memmert™
IPP750ecoF2 |
IPP750eco |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17129834
|
Memmert™
HPP410ecoF2 |
HPP410eco |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17139694
|
Memmert™
HPP110ecoF2 |
HPP110eco |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17150065
|
Memmert™
IPP1060ecoF2 |
IPP1060eco |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17160105
|
Memmert™
IPP110ecoF2 |
IPP110eco |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17179644
|
Memmert™
HPP1060ecoF2 |
HPP1060eco |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17179784
|
Memmert™
HPP260ecoF2 |
HPP260eco |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17189874
|
Memmert™
HPP750ecoF2 |
HPP750eco |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17190185
|
Memmert™
IPP260ecoF2 |
IPP260eco |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17190225
|
Memmert™
IPP410ecoF2 |
IPP410eco |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Standard position right centre/centre
- Not for model sizes 110 and 260 with light module
- Not for model size 110 with light module
Specifica
Clear | |
23 mm |
Titolo del prodotto
Memmert™ Entry Port Right Centre/Centre