Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite EPA
Ampia gamma di fiale EPA in vetro trasparente e ambrato.
Marca:  Fisherbrand™ 24 09 0928
51.01 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11530585
  • 59.90€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Le fiale EPA possono essere fornite con un certificato di pulizia
  • Le fiale EPA possono essere fornite con qualsiasi tipo di guarnizione a vite ND24 già avvitato
  • In vetro trasparente e ambrato
  • Disponibili da 20 ml, 30 ml, 40 ml e 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Screw Neck
27.5 mm
40 mL
24-400
Amber
Glass
TOC (EPA)
95 mm
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite EPA > Amber, 40mL, 95mm height