Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite EPA
Ampia gamma di fiale EPA in vetro trasparente e ambrato.
48.52€ - 124.63€
Specifica
Descrizione | Collo a vite |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 27.5 mm |
Materiale | Vetro |
Da utilizzare con (applicazione) | TOC (EPA) |
Stile filo | Da 24 a 400 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10465982
|
Fisherbrand™
24 09 0402 |
40 ml | Trasparente |
105.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10000782
|
Fisherbrand™
24 09 0589 |
20 ml | Trasparente |
48.52€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10758874
|
Fisherbrand™
24 09 0839 |
30 ml | Clear |
66.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10458082
|
Fisherbrand™
24 09 0927 |
20 ml | Ambra |
78.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11510585
|
Fisherbrand™
24 09 0923 |
30 ml | Ambra |
80.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11530585
|
Fisherbrand™
24 09 0928 |
40 mL | Amber |
59.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11540585
|
Fisherbrand™
24 09 1089 |
60 mL | Clear |
124.63€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11550585
|
Fisherbrand™
24 09 1090 |
60 mL | Amber |
95.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Description
- Le fiale EPA possono essere fornite con un certificato di pulizia
- Le fiale EPA possono essere fornite con qualsiasi tipo di guarnizione a vite ND24 già avvitato
- In vetro trasparente e ambrato
- Disponibili da 20 ml, 30 ml, 40 ml e 60 ml
Specifications
Collo a vite | |
Vetro | |
Da 24 a 400 |
27.5 mm | |
TOC (EPA) |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite EPA