Learn More
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Center hole, Silicone/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™ 24 14 0976
134.70 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12970991
  • 166.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ND24
  • 24-400
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White Silicone/Beige PTFE
27.5 mm
40 mL
TOC (EPA)
Polypropylene
95 mm
Clear
Glass
Silicone/PTFE
24-400
Tappo a vite
1st Hydrolytic Class
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ EPA Vial Kit, 24-400 screw thread, Clear Glass, White PP screw cap, Center hole, Silicone/PTFE septum > 40mL, 3.2 mm thickness,45° shore A