Descrizione
Garantisce un'ottima resistenza agli agenti chimici. ™
Elevato livello di affidabilità
- Il pannello di controllo è protetto da eventuali versamenti di liquidi
- Robusto alloggiamento in acciaio con rivestimento epossidico
- Lunga durata
- Accepts up to 5 liter flasks
Per le applicazioni
- Superficie chiara per la visualizzazione delle particelle e delle variazioni di colore
- Rimane freddo anche dopo vari giorni di uso continuo.
- Studiato specificamente per la microtitolazione
- Controllo eccellente della velocità, anche a bassa velocità
Simple and Practical
- Speed regulation up to 1100rpm
- Tensione di rete universale/campo di frequenza
- Leggero
Specifica
1100 rpm | |
Resina epossidica | |
Analogico | |
100/240 V | |
48 x 120 x 128 mm (H x W x D) | |
120 mm | |
50/60 Hz | |
Controllo eccellente della velocità anche a basse rivoluzioni | |
0.55 kg |
1 | |
5 L | |
Quadrato | |
0.6 w | |
48 mm | |
100 to 240 V, 50/60 Hz, 0.6 w | |
Metallo | |
Agitatore magnetico |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Microstirrer Magnetic Stirrer > Capacità: 5000 ml