Learn More
Eppendorf™ 750mL Round Buckets for S-4-104 Rotor
In confezione da due o quattro
964.00€ - 1835.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotore S-4-104 per centrifuga 5810/5810R |
---|---|
Capacità | 750 mL |
Colore | Blue |
Tipo di contenitore | Bucket |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13296599
|
Eppendorf™
5820742003 |
2/conf. |
964.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13206609
|
Eppendorf™
5820741007 |
4/conf. |
1835.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Available in packs of two or four
Specifica
Rotore S-4-104 per centrifuga 5810/5810R | |
750 mL | |
Blue | |
Bucket |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ 750mL Round Buckets for S-4-104 Rotor