Learn More
Eppendorf™ 750mL Round Buckets for S-4-104 Rotor
In confezione da due o quattro
Marca:  Eppendorf™ 5820741007
1811.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13206609
  • 1835.00€ / pezzi 4
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in packs of two or four
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rotore S-4-104 per centrifuga 5810/5810R
Blue
4/conf.
750 mL
Bucket
Titolo del prodotto
Eppendorf™ 750mL Round Buckets for S-4-104 Rotor > 750mL; 4/Pk.