Learn More
Eppendorf™ Pellicole e fogli di alluminio per sigillatore termico
Create 100% hermetic seal, eliminate evaporation, and prevent cross-contamination
Marca: Eppendorf™ 0030127870
156.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Requires Eppendorf heat sealer (Cat. No. E5390 000 016)
- Transparent heat sealing film allows sample monitoring in the plates
- Aluminum coated, heat-sealing foils are available in peel-off or pierceable versions
- Foil stripper tool removes heat-sealed film and foils completely
- Certified free of DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
- Autoclavable
Specifica
Autoclavable | |
High-strength adhesive that forms tight seals to minimize sample evaporation | |
Sì |
100 Pk. | |
Storage Film |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Pellicole e fogli di alluminio per sigillatore termico > Storage Film