Learn More
Eppendorf™ Microplate Rack
Save valuable lab space with stackable racks for tubes and plates
Marca: Eppendorf™ M1289-0700
363.39 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Compatible with 0.1mL, 0.2mL, 0.5mL tubes and 96-well plates
- Can be stored in temperatures as low as -90°C
- Autoclavable (121°C, 20 min.)
- Stackable
Specifica
Not Autoclavable | |
Plates | |
3 Deep Well and 9 Standard | |
Biological Shakers |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Microplate Rack > Microplate Rack; Stackable; 3 dwp/ 9 standard plates