Learn More
Eppendorf Pipette a volume variabile Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Pipette a volume variabile per ridurre al minimo il rischio di contaminazione da aerosol e affaticamenti del pollice. Le pipette a volume variabile Eppendorf™ Reference™ 2 sono ideali per il pipettaggio e la miscelazione di liquidi, il riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione, estrazione di fase e rimozione di surnatanti.
381.00€ - 396.58€
Specifica
Autoclavabile
Numero di canali 1
Product Line Reference 2
Tipo Pipette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Incrementi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Incrementi Prezzo Quantità e disponibilità  
15743479
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4924000029
0.5-10 μl Grigio medio 0.01 μl
381.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15733479
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4924000010
0.1-2.5 μl Grigio scuro 0.002 μl
381.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15753479
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4924000037
2-20 μl Grigio chiaro 0.02 μl
381.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15763479
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4924000045
Da 2 a 20 μl Giallo 0.02 μL
381.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15773479
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4924000053
Da 10 a 100 μl Giallo 0,1 μl
381.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15783479
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4924000061
Da 20 a 200 μl Giallo 0.2 μl
381.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15793479
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf
4924000070
30-300 μl Arancione 0.2 μl
381.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15703489
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4924000088
μ Blu 1 μl
396.58€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15723489
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4924000100
0.5-5 ml Viola 5 μl
396.58€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15713489
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4924000096
0.25-2.5 ml Rosso 2 μl
381.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15733489
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf
4924000118
1 to 10 mL Turchese 10 μ l
396.58€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sistema di pipettaggio integrato con tecnologia RFID interna
  • Il numero di serie è stampato su più componenti della pipetta
  • Pipetta con codice colore ed etichetta volumetrica per una rapida identificazione di dimensione volume/punta
  • La parte superiore arrotondata della pipetta consente di lavorare in ogni posizione
  • Display a quattro cifre per un'impostazione del volume precisa, rapida e sicura (blocco del volume incluso)
  • Il cono del puntale caricato a molla riduce lo sforzo durante il funzionamento/l'espulsione
  • Il manico superiore, le parti mobili e i bordi esterni resistenti in acciaio inox rendono la pipetta robusta
  • Elevata flessibilità con possibilità di rimuovere i singoli coni
  • Garantisce un allineamento continuo e identico delle pipette durante il processo di lavoro
  • Pipetta completamente autoclavabile con superficie liscia e bordi leggermente ruvidi
  • Funzionamento con un solo pulsante
  • Cono del puntale a molla, parti mobili, bordi esterni in acciaio inox con area di etichettatura personalizzabile
  • Impugnatura ergonomica con sforzo di funzionamento ridotto
  • Espulsione del puntale semplice e rapida con riduzione attiva dell'aerosol
  • Riduzione del disturbo degli arti superiori da lavoro perché non è necessario spostare il pollice lateralmente
  • Feedback tattile prima dell'espulsione del puntale
  • Elevata precisione e accuratezza per risultati di pipettaggio affidabili
  • Regolazione secondaria intuitiva
Specifica
Specifica
1
Reference 2
Pipette
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf Pipette a volume variabile Reference™ 2