Learn More
Eppendorf Pipette a volume variabile Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Pipette a volume variabile per ridurre al minimo il rischio di contaminazione da aerosol e affaticamenti del pollice. Le pipette a volume variabile Eppendorf™ Reference™ 2 sono ideali per il pipettaggio e la miscelazione di liquidi, il riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione, estrazione di fase e rimozione di surnatanti.
Marca:  Eppendorf 4924000088
375.99 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15703489
  • 396.58€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sistema di pipettaggio integrato con tecnologia RFID interna
  • Il numero di serie è stampato su più componenti della pipetta
  • Pipetta con codice colore ed etichetta volumetrica per una rapida identificazione di dimensione volume/punta
  • La parte superiore arrotondata della pipetta consente di lavorare in ogni posizione
  • Display a quattro cifre per un'impostazione del volume precisa, rapida e sicura (blocco del volume incluso)
  • Il cono del puntale caricato a molla riduce lo sforzo durante il funzionamento/l'espulsione
  • Il manico superiore, le parti mobili e i bordi esterni resistenti in acciaio inox rendono la pipetta robusta
  • Elevata flessibilità con possibilità di rimuovere i singoli coni
  • Garantisce un allineamento continuo e identico delle pipette durante il processo di lavoro
  • Pipetta completamente autoclavabile con superficie liscia e bordi leggermente ruvidi
  • Funzionamento con un solo pulsante
  • Cono del puntale a molla, parti mobili, bordi esterni in acciaio inox con area di etichettatura personalizzabile
  • Impugnatura ergonomica con sforzo di funzionamento ridotto
  • Espulsione del puntale semplice e rapida con riduzione attiva dell'aerosol
  • Riduzione del disturbo degli arti superiori da lavoro perché non è necessario spostare il pollice lateralmente
  • Feedback tattile prima dell'espulsione del puntale
  • Elevata precisione e accuratezza per risultati di pipettaggio affidabili
  • Regolazione secondaria intuitiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Pipette Tip 1000 μL
Reference 2
μ
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips
Blue
Blu
1
Pipette
Per l'uso con puntali per pipette da 1000 μl
1 μl
Videos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
  • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
  • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:25
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:25
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - The New Legend
  • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
Titolo del prodotto
Eppendorf Pipette a volume variabile Reference™ 2 > Single-channel Pipette; Color: Blue; Volume: 100 to 1000 μL; Includes: epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips