Learn More
Eppendorf™ Pipette Research™ plus
GREENER_CHOICE
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette sono dotate di un cono a molla, un'opzione di regolazione secondaria e un display del volume migliorato.
Marca:  Eppendorf™ 3125000052
856.95 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24072" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15713479
  • 919.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La funzione di regolazione del volume consente di raggiungere il volume desiderato in pochi rapidi giri
  • Pulsante di controllo ed espulsore a basso sforzo posizionati per favorire l'ergonomia
  • Display del volume a 4 cifre, visualizzazione ingrandita
  • Display di calibrazione e apertura per regolazione di liquidi e volumi specifici
  • Le pipette sfruttano il rinomato PhysioCare Concept™, per un minore sforzo della mano e del braccio durante il pipettaggio, bilanciamento costante e sforzo minimo da parte dell'utente
  • Il blocco rapido agevola la rimozione e la manutenzione della parte inferiore (non disponibile per pipette da 5 e 10 ml)
  • Il cono a molla aderisce perfettamente al puntale (non disponibile per pipette da 5 e 10ml)
  • Autoclavaggio senza smontaggio
Applicazioni
  • Pipettaggio di liquidi
  • Miscelazione di liquidi
  • Riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione
  • Estrazione di fase e rimozione di surnatanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±2.5% a 30 μl, ±1% a 150 μl, ±0.6% a 300 μl
Arancione
Mechanical Pipette
4 cifre
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
Sì
8
Da 30 a 300 μl
Ergonomico
0.2 μl
Videos
  • Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
    Offerte speciali
    • Eppendorf
      Up to 30% Off Eppendorf Essentials
      Codice sconto: 24072
      Scade2025-06-30
      Days
      72
      Hours
      12
      Minutes
      3
      Seconds
      54
    • Diversi produttori
      Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
      Codice sconto: 24155
      Scade2025-04-30
      Days
      11
      Hours
      12
      Minutes
      3
      Seconds
      54
      Offerta
      *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
      Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
    • Diversi produttori
      Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
      Codice sconto25721
      Scade2025-05-01
      nuova offerta
      Save Now
    Titolo del prodotto
    Eppendorf™ Pipette Research™ plus > Multi-Channel Pipette; Volume: 30 to 300 μL; Channels: 8-channel; Color: Orange