Learn More
Eppendorf™ Pipette Research™ plus
GREENER_CHOICE
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette sono dotate di un cono a molla, un'opzione di regolazione secondaria e un display del volume migliorato.
Marca:  Eppendorf™ 3125000028
964.25 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15783469
  • 1005.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La funzione di regolazione del volume consente di raggiungere il volume desiderato in pochi rapidi giri
  • Pulsante di controllo ed espulsore a basso sforzo posizionati per favorire l'ergonomia
  • Display del volume a 4 cifre, visualizzazione ingrandita
  • Display di calibrazione e apertura per regolazione di liquidi e volumi specifici
  • Le pipette sfruttano il rinomato PhysioCare Concept™, per un minore sforzo della mano e del braccio durante il pipettaggio, bilanciamento costante e sforzo minimo da parte dell'utente
  • Il blocco rapido agevola la rimozione e la manutenzione della parte inferiore (non disponibile per pipette da 5 e 10 ml)
  • Il cono a molla aderisce perfettamente al puntale (non disponibile per pipette da 5 e 10ml)
  • Autoclavaggio senza smontaggio
Applicazioni
  • Pipettaggio di liquidi
  • Miscelazione di liquidi
  • Riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione
  • Estrazione di fase e rimozione di surnatanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±8% a 0.5 μl, ±2.5% a 1 μl, ±1.5% a 5 μl, ±1% a 10 μl
Grigio medio
Mechanical Pipette
4 cifre
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
Sì
12
Da 0.5 a 10 μl
Ergonomico
0.5, 1, 5, 10 μl
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Pipette Research™ plus > Multi-Channel Pipette; Volume: 0.5 to 10 μL; Channels: 12-channel; Color: Medium Gray