Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5427 R
Elevata tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™
Marca: Eppendorf™ 5409706004
691.22 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight options available.
Specifica
Rotore per centrifuga 5427 R | |
20,817 x g | |
Centrifuge 5427 R | |
30 |
30 vasi da 1.5/2 ml | |
14,000 gir/min | |
Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ | |
FA-45-30-11 |
Offerte speciali
- Diversi produttori