Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sets - Pipette Tips
I puntali epT.I.P.S. offrono massima tenuta con operazioni di fissaggio ed espulsione del puntale a sforzo minimo.
Marca: Eppendorf™ 0030076320
61.49 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Trasferimento senza contaminazione dei vassoi a una stabile scatola di lavoro
- Sistema ottimizzato per l'uso con pipette multicanale
- Vassoi con codifica colore per un semplice riconoscimento del puntale e della pipetta
- I puntali possono essere fissati alla pipetta dai vassoi di ricarica
- Trays e boxes possono essere trattate in autoclave a 121°C per utilizzi successivi
- epT.I.P.S. Box e epT.I.P.S. Set disponibili in Eppendorf Quality
Specifica
2 to 200 μL | |
Non sterile | |
Autoclavable | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
Scatola | |
480 Pk. | |
Giallo | |
Air-cushion System | |
epT.I.P.S. |
Non-filtered | |
Puntali Incolore | |
epTIPS | |
Eppendorf Pipettes, Non-Eppendorf Pipettes | |
480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Reusable Box | |
Consumabili | |
Sí | |
Yes | |
Polipropilene |
Videos
-
Eppendorf_1028625
Con_epTIPS_Boxes_Reloads_2Seiten_Fisher_EU.pdf
Dimensione file: 716.7 kB
EPPENDORF - How to Become More Sustainable in Your Lab
Dimensione file: 3.9 MB
Eppendorf Sustainability Facts and Figures
Dimensione file: 753 kB
Brochure: Eppendorf Vessel Compatibility Chart of epTIPS
Dimensione file: 531.1 kB
Brochure: Eppendorf Peak of Perfection
Dimensione file: 1.9 MB
Brochure: Eppendorf Peak of Perfection
Dimensione file: 1.9 MB
Flyer: Eppendorf Modern Design Less Plastic
Dimensione file: 5.3 MB
Flyer: Eppendorf New Racks Improved Sustainability
Dimensione file: 1.4 MB
Eppendorf - Form Follows Function: epTIPS 5mL L tips
Dimensione file: 725.6 kB
Eppendorf Purity Grades Selection Guide
Dimensione file: 344.3 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
0Hours
23Minutes
46Seconds
48
Titolo del prodotto
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sets - Pipette Tips > Volume: 2 to 200 μL, Color Code: Yellow, Length: 53 mm, Packaging: 480 Tips (5 Trays x 96 Tips), 1 Reusable Box