Learn More
Ertugliflozin, MedChemExpress
MedChemExpress Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Encompass_Preferred
70.20€ - 167.40€
Specifica
Materiale o nome chimico Ertugliflozin
CAS 1210344-57-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25ClO7
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16496538
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-15461
10 mg
97.20€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16429127
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-15461
5 mg
70.20€
5mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16422637
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-15461
50 mg
167.40€
50mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Specifica
Specifica
Ertugliflozin
White
C22H25ClO7
DMSO : 250 mg/mL (572.24 mM; Need ultrasonic)
436.88
98.82%
Solid
1210344-57-2
Research
PF-04971729
ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4
436.88
Research
Metabolism-sugar/lipid metabolism
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
H315∣H317∣H318∣H334∣H335∣H341∣H361∣H370∣H413
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Ertugliflozin, MedChemExpress