Learn More
Thermo Scientific™ Frigorifero/congelatore combinato per laboratorio serie ES, 230 V
Il frigorifero/congelatore combinato per laboratorio serie ES Thermo Scientific™ consente di ottimizzare lo spazio in aree di lavoro ristrette ed è ideale per la protezione di routine dei campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 263C-AEV-TS
Descrizione
Uso efficiente dello spazio nelle aree di lavoro piccole con il frigorifero/congelatore combinato da laboratorio serie ES Thermo Scientific™, progettato appositamente per la protezione dei campioni in applicazioni di routine.
Caratteristiche
- Processore integrato
- Display digitale
- Allarmi per livello superiore e inferiore di temperatura
- Serrature di serie
- Basso consumo energetico
- Foro per il passaggio di cavi e sonde
- Marchio CE
Consigliati per:
conservazione in laboratorio in generale
Nota:
Disponibile solo per aree con alimentazione a 50 Hz; non disponibile in Nord America o in altre aree con alimentazione a 60 Hz.
Specifica
Frigorifero/congelatore combinato per uso generico | |
5.615 cu. ft. | |
159 l | |
Da 1 °C a 11 °C | |
3 (frigo)/1 (cong.) | |
Alarm | |
13 | |
La garanzia varia in base al Paese; contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni | |
16,3in. | |
41,5 cm | |
66in. | |
28,5in. | |
67 cm | |
24in. | |
21,4in. | |
18in. | |
40,8 cm | |
230 V | |
50 Hz | |
95 kg |
3.849 cu. ft. | |
109 l | |
-12 - -20 °C | |
2 | |
Manuale | |
R600A | |
CE | |
24 x 21,4 x 66in. (60 x 54,5 x 168 cm) | |
17,7in. | |
45 cm | |
26,3in. | |
168 cm | |
72,5 cm | |
60 cm | |
16in. | |
54,5 cm | |
45,7 cm | |
230 V 50 Hz | |
209,5 libbre |