Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps
Massima adesione per un'ampia gamma di tipi di cellule.
Marca: Thermo Scientific™ 156505
128.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le fiasche con trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ con tappi pieni garantiscono la massima adesione di una vasta gamma di tipi di cellule. La superficie delle fiasche è sottoposta al trattamento Nunclon™ Delta per garantire un'omogenea crescita cellulare. I tappi di sfiato/chiusura con i contrassegni a Y consentono una facile verifica visiva della posizione di sfiato e consentono un sufficiente scambio di gas.
Features:- Nunclon Delta Certification including testing on four different cell types is provided in each case.
- Short wide necks, straight side walls and 1/3-turn caps are optimized for robotic operation.
- Vent/close caps with 'Y'marks - any of the legs in the 'Y' pointing up indicates cap in venting position.
- Sterilized by gamma irradiation and certified to be non-pyrogenic.
Specifica
No | |
Straight | |
4 | |
Vent/Close | |
Cell Culture-treated |
Polystyrene | |
32 | |
Sterile | |
175 cm² |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
178324 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 156505 |
180051 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 156505 |
171588 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 156505 |
174733 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 156505 |
170831 | Certificato di conformità | 02/12/2024 | 156505 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.