Learn More
Ethanol 95% (v/v), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical E/0500DF/17
65.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24343" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità | 2.5 L |
---|---|
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Descrizione
Identificatori chimici
64-17-5 | |
3568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
C2H6O | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
etanolo |
Specifica
-114°C | |
Colorless | |
2.5 L | |
Liquido | |
3568 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanolo | |
702 | |
46.07g/mol |
64-17-5 | |
78°C | |
Amber Glass Bottle | |
C2H6O | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 |
Sicurezza e movimentazione
- Ethanol (95% v/v)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chemical Extravaganza
Shop now and save up to 97% on top-quality products for your lab needs.Codice sconto: 25908Scade: 2025-03-31