Learn More
Ethanol 95% (v/v), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
27.25€ - 356.00€
Identificatori chimici
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Formula molecolare | C2H6O |
Numero MDL | 3568 |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
IUPAC Name | etanolo |
SMILES | CCO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10510153
|
Fisher Chemical
E/0500DF/08 |
500 mL | Amber Glass Bottle |
27.25€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10681533
|
Fisher Chemical
E/0500DF/15 |
1 L | Amber Glass Bottle |
50.95€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10040602
|
Fisher Chemical
E/0500DF/17 |
2.5 L | Amber Glass Bottle |
80.50€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10572143
|
Fisher Chemical
E/0500DF/C17 |
2.5 L | Flacone in HDPE |
121.68€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12666697
|
Fisher Chemical
E/0500DF/P17 |
2.5 L | Plastic-coated Glass Bottle |
72.15€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10305752
|
Fisher Chemical
E/0500DF/P21 |
5 L | Flacone in HDPE |
203.00€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10447492
|
Fisher Chemical
E/0500DF/P24 |
10 L | Plastic Container |
356.00€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Identificatori chimici
64-17-5 | |
3568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
C2H6O | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
etanolo |
Specifica
-114°C | |
Colorless | |
Liquido | |
3568 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanolo | |
702 | |
46.07g/mol |
64-17-5 | |
78°C | |
C2H6O | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Ethanol (95% v/v)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Titolo del prodotto
Ethanol 95% (v/v), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™