Learn More
Ethanol Solution 70%, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Descrizione
- DNase, and Protease tested to verify absence of hydrolytic enzymes
- Combine this blend with commercial “mini-prep“ kits or traditional extraction
- ACS grade Absolute Ethanol used in preparation of solution
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 70% Ethanol Solution |
Punto di fusione | -114°C |
CAS min. % | 70% |
Colore | Colorless |
CAS max % | 30% |
Densità | 0.80g/cm3 |
Punti di ebollizione | 78°C |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Flacone in HDPE |
Forma fisica | Liquido |
Vedi altri risultati |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70% -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Ethanol Solution 70%, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents™ >