Learn More
ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl 2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl)acetate |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 186.23 |
Percent Purity | 97% |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Titolo del prodotto
ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetate, Thermo Scientific™ >