Learn More
Ethyl acetate, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11470520
Ethyl acetate, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11470520
500 mL
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
20 L
4 x 1 L
Codice prodotto. 11470520
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031344.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ethyl acetate is widely used as a solvent in cleaning of the circuit board. It is most suited for HPLC instruments and spectrophotometers including the UV-visible spectrophotometer, the IR spectrometer and the mass spectrometer. In addition, it can also be used as a solvent in column chromatography and solvent extraction. It is also used in glues, nail polish removers, decaffeinating tea and coffee and in cigarettes. It is present in confectioneries, perfumes and fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -84°C
Colore Colorless
Densità 0.902 g/mL
Punti di ebollizione 77°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità -3°C (26°F)
Odore Sweet
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.372
Formula lineare CH3CO2CH2CH3
Numero UN UN1173
Beilstein 506104
Indice di Merck 14,3757
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Peso formulazione 88.11
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN28L005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/03/2025 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
Numero di lottoN14L031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/02/2025 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
Numero di lottoM31L047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/02/2025 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
Numero di lottoY25K007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
Numero di lottoX04K034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number031344.M1,031344.AP,031344.K7,031344.K2,031344.M4
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl acetate
Titolo del prodotto
Ethyl acetate, ACS, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals >