Learn More
Fisherbrand™ Orologio atomico con segnale europeo
Orologio per applicazioni di laboratorio generiche a tempo. L'orologio atomico con segnale europeo Fisherbrand™ Traceable™ imposta automaticamente la data e l'ora corrette.
Marca: Fisherbrand™ 90024-15
64.13 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 8 mm
- PP
- Tappo a vite
- Nero
- Foro centrale
- Filettatura 8-425
- I setti e i tappi preassemblati sono pratici e riducono al minimo la contaminazione dovuta alla manipolazione
Order Info
TipoDisplay
Specifica
Orologio atomico con segnale europeo | |
Da –5 a 50 °C | |
0.1 °C |
±1 °C | |
±1 °C | |
1 ciascuno |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Orologio atomico con segnale europeo > Display Type: Calendar, month/date and day display