Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN9501D Conductivity /Temperature Electrode
Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Marca:  Thermo Scientific™ 01X466602
173.80 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11543845
  • 243.21€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Eutech™ Conductivity Electrodes are used in conductivity meters in various applications. Get quick and accurate conductivity measurements in the field, laboratories, and schools.
Specifications
  • Parameter: Conductivity / Temperature
  • Range: 0 to 150mS
  • Temperature Range: 0 to 80 °C*
  • Cell: 2
  • Cell Constant: K = 1.0
  • Cellmaterial: Stainless steel rings, PP and ultem-body
  • ATC:Yes
  • Dimensions (Shaft) :44 x 16mm
  • Cable Length:1m
  • Connector:8-pin DIN
  • Used With: CON 700 / PC 700 / CON 2700 / PC 2700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
K = 1.0
Conductivity/Temperature Electrode
Ultem-Body
0 to 150 mS
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN9501D Conductivity /Temperature Electrode >