Learn More
Thermo Scientific™ Eutech TN-100 Turbidimeter Calibration Kit
Simple, display-prompted push-button calibration
Marca:  Thermo Scientific™ 01X621001
280.78 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11786384
  • 310.55€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 60mL bottles of U.S. EPA-approved, non-formazin standards
  • Stable and easy to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Calibration Kit Set
0.02 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU
Standard solutions; 4 vials of 60mL each
U.S. EPA-approved non-formazin standards
Documenti
Brochures
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Eutech TN-100 Turbidimeter Calibration Kit >