Learn More
Liebisch™ Evaporator with Fixed Heating Block
Metal block thermostat combined with a patented multiplex valve depot for superior evaporation operations. Liebisch™ Evaporator with Fixed Heating Block can evaporate various samples under targeted aeration.
Marca:  Liebisch™ 67186101
Codice prodotto. 10118191
  • 7025.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Metal block thermostat / height-adjustable multiplex valve cepot
  • Interchangeable stainless steel luer needles with plug-in connections.
  • valve depot can be swiveled sideways for convenient sample loading
Specifica
Specifica
230 V
Ambient to 200°C
455 x 230 x 130 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Liebisch™ Evaporator with Fixed Heating Block > Dimensions (L x W x H): 340 x 230 x 130mm