Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 10X Objective, fluorite, LWD, 0.30NA/7.13WD
This fluorite objective is ideal for fluorescence and demanding transmitted-light applications
Marca:  Invitrogen™ AMEP4923
Codice prodotto. 16525681
  • 1392.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Objective Lens
10x fluorite, LWD, 0.30NA/7.13WD
Vessels, Slides, Cell Culture Dishes, Flasks, Microtiter Well Plates
10X
Room Temperature
EVOS
EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ XL Imaging System
10x fluorite, LWD, 0.30NA/7.13WD
1 objective
Titolo del prodotto
Invitrogen™ EVOS™ 10X Objective, fluorite, LWD, 0.30NA/7.13WD > Product Type: 10x fluorite, LWD, 0.30NA/7.13WD