Learn More
Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor Accessories
Maintain the Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor with Epredia™ Excelsior AS Tissue Processor Accessories.
Marca:  Epredia™ A78410026
Codice prodotto. 12683156
  • 84.05€ / pezzi 6
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For use with Shandon Excelsior ES Tissue Processor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Storage Bottle
Excelsior AS Tissue Processor
5 L, 6/Pk.
Titolo del prodotto
Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor Accessories > Storage Bottles - 5 Liter - 6/Pk.