Learn More
Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor Accessories
Maintain the Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor with Epredia™ Excelsior AS Tissue Processor Accessories.
30.75€ - 938.00€
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
12638156
Vedere i documenti
Epredia™
A78410023
Downdraft Extrctn Duct Adapter Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12648156
Vedere i documenti
Epredia™
A78410024
Air System Duct Adapter Kit
170.00€
Pezzo
12683156
Vedere i documenti
Epredia™
A78410026
Storage Bottle
84.05€
pezzi 6
12678156
Vedere i documenti
Epredia™
A78410027
Waste Wax Drawer Kit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12688156
Vedere i documenti
Epredia™
A78410029
Monitor Clamp Kit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12608346
Vedere i documenti
Epredia™
B35210007
Basket Carrying Container
30.75€
Pezzo
13470487
Vedere i documenti
Epredia™
7411258
Vapor Filter (Charcoal)
938.00€
pezzi 6
12764856
Vedere i documenti
Epredia™
B9990612CS
Filtro a potassio permanganato per la rimozione della formaldeide
856.00€
pezzi 6
12658156
Vedere i documenti
Epredia™
A78410025
Organized Basket, 222 cassette
213.00€
pezzi 6
15594280
Vedere i documenti
Epredia™
A82310038
Organized Basket, 300 cassette
897.00€
Descrizione
For use with Shandon Excelsior ES Tissue Processor
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor Accessories