Learn More
Memmert™ Extended Overtemperature Protection for UN30
Extended overtemperature protection with integrated Pt100 sensor for independent temperature monitoring.
Marca:  Memmert™ UN30A6
Codice prodotto. 17520056
  • 195.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • With integrated Pt100 sensor
  • For models with SingleDISPLAY
Specifica
Specifica
UN30 Oven
Integrated Pt100 Sensor
Titolo del prodotto
Memmert™ Extended Overtemperature Protection for UN30 > For Use With: UN30