Learn More
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UN260
Calibration at Memmert factory for three temperature value.
Marca: Memmert™ UN260D00128
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For three temperature values: 100°C, 160°C, and 220°C
Specifica
UN260 Oven | |
Measuring point chamber center | |
Certificate for 3 temperatures | |
Standard Works Calibration Certificate |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Titolo del prodotto
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UN260 > For Use With: UN260