Learn More
Taylor Wharton™ XT Series Long-Term Cryogenic Storage Dewar
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
1070.00€ - 1490.00€
Specifica
Materiale | Aluminum |
---|---|
Descrizione | Long-term Cyrogenice Storage Dewar |
Da utilizzare con (applicazione) | Cryogenic storage |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11768509
|
Taylor Wharton™
10XTB-11M |
10 L |
1145.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11778509
|
Taylor Wharton™
XT2011 |
20 L |
1150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11788509
|
Taylor Wharton™
34XTB11 |
34 L |
1490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11758509
|
Taylor Wharton™
XTL8 |
8 L |
1070.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Provides extended-time storage
- High-strength aluminium body
- Provides maximum holding times with superior vacuum performnce and insulation
Specifica
Aluminum | |
Long-term Cyrogenice Storage Dewar | |
Cryogenic storage |
Titolo del prodotto
Taylor Wharton™ XT Series Long-Term Cryogenic Storage Dewar