Learn More
BRAND™ Picnometro calibrato in vetro borosilicato Blaubrand™
Picnometro calibrato in vetro borosilicato, ideale per l'uso nella maggior parte degli ambienti nel settore della ricerca, scientifico e di laboratorio.
Marca: BRAND™ 43308
49.55 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Picnometro calibrato in vetro borosilicato
- Conforme a DIN ISO 3507, tipo Gay-Lussac
- Calibrato per riempimento (TC, In.)
- Con certificato individuale
- Tappo NS 10/19 con capillare
- Parte superiore del tappo smerigliata e lucidata
- Il volume in cm³ è specificato con precisione di 3 cifre decimali
Specifica
Confezione da 2 | |
10 ml | |
Vetro borosilicato | |
Bottiglia calibrata per densità |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.