Learn More
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UN30
Calibration at Memmert factory for three temperature value.
Marca: Memmert™ UN30D00128
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For three temperature values: 100°C, 160°C, and 220°C
Specifica
UN30 Oven | |
Measuring point chamber center | |
Certificate for 3 temperatures | |
Standard Works Calibration Certificate |
Titolo del prodotto
Memmert™ Factory Calibration (3 Temperatures) for UN30 > For Use With: UN30