Learn More
Falcon™ Inserti per colture cellulari: Per l'uso con piastre da 24 pozzetti
Per l'uso con piastre da 24 pozzetti. Gli inserti per colture cellulari Corning™ Falcon™ (coltura cellulare su supporti permeabili) consentono una maggiore differenziazione morfologica e/o fisiologica di molti tipi di cellule.
271.25€ - 430.00€
Specifica
Area di coltura | 0.3 cm2 |
---|---|
Materiale | PET |
Tipo | Membrane |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 24 Well Plate |
Diametro filtro (sistema metrico) | 6.4 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Dimensione del poro | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Dimensione del poro | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10421761
![]() ![]() |
Falcon™
353095 |
Transparent | 0.4 μm | Membrane |
399.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10718502
![]() ![]() |
Falcon™
353492 |
Translucent | 3 μm | Membrane |
398.19€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10136410
![]() ![]() |
Falcon™
353097 |
Transparent | 8 μm | Membrana |
430.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10668291
![]() ![]() |
Falcon™
353096 |
Transparent | 3 μm | Membrane |
399.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10055220
![]() ![]() |
Falcon™
353104 |
Transparent | 1 μm | Membrane |
271.25€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Consente l'accesso indipendente basolaterali e apicali delle cellule polari. Le membrane Track-etched in polietilene tereftalato (PET) hanno pori cilindrici singoli e sono trattate per colture di tessuti su entrambi i lati per la crescita cellulare. L’alloggiamento in PET non è trattato per colture di tessuti al fine di limitare la crescita cellulare sulle pareti dell’inserto.
- Membrane traslucide per dimensioni di pori di 0.4 e 3.0μ m con elevata densità (HD); consigliate per gli studi sul trasporto
- Le membrane trasparenti sono consigliate per la visualizzazione di cellule vive mediante microscopio ottico
- Le flange sul bordo dell’inserto ne facilitano la manipolazione
- Sterilizzazione mediante irradiazione gamma
Per risultati ottimali, utilizzare con Piastre Falcon trattate per colture di tessuti
Studi sul trasporto, immunocitochimica, microscopia elettronica, migrazione e invasione, e co-coltura.
Order Info
Confezionati singolarmente in imballaggi a strappo in stile medico con codifica a colori
Specifica
0.3 cm2 | |
Membrane | |
6.4 mm | |
TC-Treated | |
Sterile |
PET | |
24 Well Plate | |
48/Cs. | |
TC-Treated | |
24 |